Läs mer
Cytiva Whatman™ 3μ m Porstorlek (ME 29) Blandade cellulosaestermembran, vanligt
Produktkod. 11305044
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11305044
Brand: Cytiva 10400714
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Whatman™ (ME 29) Mixed Cellulose Ester Membran, Plain är särskilt effektiva i tillämpningar som kräver högre flödeshastigheter och större volymfiltrering inklusive klarning eller sterilisering av vattenlösningar, partikelanalys och avlägsnande, luftövervakning och mikrobiell analys.
  • Material: Blandad cellulosaester
  • Material (membran): ME 29
  • Filtertyp: Vanligt
  • Porstorlek: 3μ m
  • Autoklaverbar: Ja
  • Sterilitet: Icke-steril
  • Bubble Point: 1,3 bar
  • Flödeshastighet: 1,2 sek./100 ml/12,5 cm² (påΔ p = 0,9 bar)
  • Gasflödeshastighet: 6,7 sek./100 ml (vidΔ p = 3 mbar)
  • För användning med (applikation): Filtrering, cytologi, luftövervakning, vattenhaltiga HPLC-prover, biologiska analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material MCE
Material (membran) ME 29
Porstorlek 3 μm
Sterilitet Icke-steril
Flödeshastighet 1,2 sek./100 ml/12,5 cm² (påΔ p = 0,9 bar)
För användning med (applikation) Filtrering, cytologi, luftövervakning, vattenhaltiga HPLC-prover, biologiska analyser
Gasflödeshastighet 6,7 sek./100 ml (vidΔ p = 3 mbar)
Yttyp Vanlig
Diameter (engelska) 1,97 tum.
Diameter (metrisk) 50 mm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • ||Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: nitrocellulose