Läs mer
Cytiva Whatman™ 3μ m Porstorlek (ME 29) Blandade cellulosaestermembran, vanligt
Produktkod. 11395034
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11395034
Brand: Cytiva 10400712
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Whatman™ (ME 29) Mixed Cellulose Ester Membran, Plain är särskilt effektiva i tillämpningar som kräver högre flödeshastigheter och större volymfiltrering inklusive klarning eller sterilisering av vattenlösningar, partikelanalys och avlägsnande, luftövervakning och mikrobiell analys.
  • Material: Blandad cellulosaester
  • Material (membran): ME 29
  • Filtertyp: Vanligt
  • Porstorlek: 3μ m
  • Autoklaverbar: Ja
  • Sterilitet: Icke-steril
  • Bubble Point: 1,3 bar
  • Flödeshastighet: 1,2 sek./100 ml/12,5 cm² (påΔ p = 0,9 bar)
  • Gasflödeshastighet: 6,7 sek./100 ml (vidΔ p = 3 mbar)
  • För användning med (applikation): Filtrering, cytologi, luftövervakning, vattenhaltiga HPLC-prover, biologiska analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material MCE
Material (membran) ME 29
Porstorlek 3 μm
Sterilitet Icke-steril
Flödeshastighet 1,2 sek./100 ml/12,5 cm² (påΔ p = 0,9 bar)
För användning med (applikation) Filtrering, cytologi, luftövervakning, vattenhaltiga HPLC-prover, biologiska analyser
Gasflödeshastighet 6,7 sek./100 ml (vidΔ p = 3 mbar)
Yttyp Vanlig
Diameter (engelska) 1,85 tum.
Diameter (metrisk) 47 mm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • ||Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: nitrocellulose