Läs mer
Cytiva Whatman™ 30 mm Puradisc™ Sterila cellulosaacetat sprutfilter
Produktkod. 10271931
Change view
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
0,8μ m
1.2μ m
Kontakter:
FLL/ML
FLL/MLL
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Kontakter unitSize
10271931 0,2μ m FLL/ML Paket med 50
11329314 0,8μ m FLL/ML Paket med 50
11379314 1.2μ m FLL/ML Paket med 50
10363051 0,45 μm FLL/MLL Paket med 50
11399304 0,2μ m FLL/ML Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10271931 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10462205
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppvisar mycket låg proteinbindning, så de är lämpliga för proteinåtervinningstillämpningar. Whatman™ 30 mm Puradisc™ Sterila cellulosaacetatsprutfilter är hydrofila, vilket gör dem funktionella med vattenhaltiga och alkoholhaltiga medier trots begränsad lösningsmedelsbeständighet.
Cellulosaacetatspruta väl lämpad för snabb rutinfiltrering av prover upp till 100 ml
  • Pigmentfri polypropen
  • Steril blisterförpackning
  • Lueranslutningar för inlopp och utlopp
  • Sterilt alternativ för kritiska applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färgkod Rött
Kontakter FLL/ML
Material (membran) Cellulosaacetat
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 5,7 cm 2
Håll upp volymen (efter luftrening) <50μ L
Material för hölje Polykarbonat
Inloppsstil Luer Lock hona
Outlet stil Luer Lock hane
Tryckvärdering 6,9 bar (100 psi)
Kvantitet 50/Pk.
Typ Sprutfilter
Volym (metrisk) Upp till 100 ml
Diameter (metrisk) 30 mm