Läs mer
Cytiva Whatman™ 30 mm Puradisc™ Sterila cellulosaacetat sprutfilter
Beskrivning
Uppvisar mycket låg proteinbindning, så de är lämpliga för proteinåtervinningstillämpningar. Whatman™ 30 mm Puradisc™ Sterila cellulosaacetatsprutfilter är hydrofila, vilket gör dem funktionella med vattenhaltiga och alkoholhaltiga medier trots begränsad lösningsmedelsbeständighet.
Cellulosaacetatspruta väl lämpad för snabb rutinfiltrering av prover upp till 100 ml
- Pigmentfri polypropen
- Steril blisterförpackning
- Lueranslutningar för inlopp och utlopp
- Sterilt alternativ för kritiska applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färgkod | Rött |
| Kontakter | FLL/ML |
| Material (membran) | Cellulosaacetat |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| Filtreringsområde | 5,7 cm 2 |
| Håll upp volymen (efter luftrening) | <50μ L |
| Material för hölje | Polykarbonat |
| Inloppsstil | Luer Lock hona |
| Visa mer |