Läs mer
Cytiva Whatman™ 31ET Chr Chromatography Paper
Formatera:
1000 ark
Ark
Rulla
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 25
Varje
Beskrivning
Ren cellulosa tillverkad av bomullslinters utan tillsatser
- Typisk tjocklek: 0,50 mm
- Typiskt linjärt flöde: 225 mm/30 min.
- Mjuk yta
- Huvudsaklig tillämpning vid elektrofores av stora molekyler
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 31 ET Chr cellulosakromatografirulle är ett extremt snabbt 0,50 mm papper för elektrofores av stora molekyler. |
| Mått (L x B) | 15 cm x 100 m (5,9 tum x 328,0 fot) |
| Filmtjocklek | 0.5 mm |
| Avsluta | Mjuk |
| För användning med (applikation) | Elektrofores av stora molekyler |
| Formatera | Rulla |
| Kvalitet | Betyg 31 ET Chr |
| Längd (engelska) | 328 ft. |
| Material | Cellulosa |
| Bredd (engelska) | 5,9 tum |
| Visa mer |