Läs mer
Cytiva Whatman™ 31ET Chr Chromatography Paper
Descrizione
Ren cellulosa tillverkad av bomullslinters utan tillsatser
- Typisk tjocklek: 0,50 mm
- Typiskt linjärt flöde: 225 mm/30 min.
- Mjuk yta
- Huvudsaklig tillämpning vid elektrofores av stora molekyler
Specifica
Specifica
| Beskrivning | 31 ET Chr cellulosakromatografirulle är ett extremt snabbt 0,50 mm papper för elektrofores av stora molekyler. |
| Mått (L x B) | 2 x 5 cm (0,7 x 1,96 tum) |
| Filmtjocklek | 0.5 mm |
| Avsluta | Mjuk |
| För användning med (applikation) | För elektrofores av stora molekyler |
| Formatera | 1000 ark |
| Kvalitet | Betyg 31 ET Chr |
| Material | Cellulosa |
| Flödeshastighet | 225 mm/30 min. |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?