Läs mer
- Home
- Products
- Partitionskromatografi
- Papperskromatografiprodukter
- Cytiva Whatman™ 3MM Chr kromatografipapper
Cytiva Whatman™ 3MM Chr kromatografipapper
Produktkod. 10154153
Change view
Längd (metrisk):
10,16 cm
14 cm
15,2 cm
17,5 cm
20 cm
25 cm
34 cm
41 cm
43 cm
45 cm
57 cm
68 cm
100 m
Bredd (metrisk):
2 cm
7,5 cm
10 cm
11 cm
12 cm
12,5 cm
13,34 cm
15 cm
18 cm
19 cm
20 cm
20,3 cm
23 cm
26 cm
27 cm
35 cm
46 cm
58 cm
Formatera:
Ark
Rulla
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
22 product options available for selection
| Produktkod. | Längd (metrisk) | Bredd (metrisk) | Formatera | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10154153 | 10,16 cm | 13,34 cm | Ark | Paket med 100 |
| 11330744 | 57 cm | 46 cm | Ark | Paket med 100 |
| 11895375 | 100 m | 2 cm | Rulla | Varje |
| 11348924 | 17,5 cm | 15 cm | Ark | Paket med 100 |
| 11975194 | 34 cm | 18 cm | Ark | Paket med 100 |
| 11919197 | 45 cm | 35 cm | Ark | Paket med 100 |
| 11358934 | 100 m | 7,5 cm | Rulla | Varje |
| 10441412 | 100 m | 10 cm | Rulla | Varje |
| 11338934 | 100 m | 12,5 cm | Rulla | Varje |
| 11380734 | 100 m | 15 cm | Rulla | Varje |
| 11390734 | 100 m | 19 cm | Rulla | Varje |
| 11300744 | 100 m | 23 cm | Rulla | Varje |
| 11310744 | 100 m | 27 cm | Rulla | Varje |
| 11320744 | 20 cm | 20 cm | Ark | Paket med 100 |
| 10211031 | 68 cm | 58 cm | Ark | Paket med 100 |
| 11378924 | 25 cm | 20 cm | Ark | Paket med 100 |
| 11929197 | 14 cm | 12 cm | Ark | Paket med 100 |
| 11939197 | 14 cm | 11 cm | Ark | Paket med 100 |
| 11328934 | 15,2 cm | 20,3 cm | Ark | Paket med 100 |
| 11949197 | 20 cm | 15 cm | Ark | Paket med 100 |
| 11955477 | 41 cm | 26 cm | Ark | Paket med 100 |
| 11948915 | 43 cm | 35 cm | Ark | Paket med 100 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
10154153
Leverantör
Cytiva
Leverantörsnummer
30306189
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Tillverkad helt av högkvalitativa bomullslinters utan tillsatser och testad specifikt för kromatografiska tekniker. Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatography Paper säkerställer sugförmågan och enhetligheten i kapillärverkan som är viktiga vid kemisk separation.
- Slät yta
- Inga“ papperstillverkning” tillsatser —den slutliga organiska renheten hos dessa papper av kromatografikvalitet representerar den högsta nivån som kan uppnås utan oxidation och nedbrytning av cellulosafibrerna
- Flöde: 130mm/30 min. (vatten)
- Medeltjocklek: 0,34 mm
- Används i stor utsträckning för elektrofores, allmän kromatografi och blottingapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 0,34 mm Whatman medeltjocklek 3 MM Chr papper |
| Mått (L x B) | 10,16 x 13,34 cm (4 x 5,25 tum) |
| Filmtjocklek | 0.34 mm |
| Avsluta | Jämna |
| För användning med (applikation) | För elektrofores, allmän kromatografi och blottningstillämpningar |
| Formatera | Ark |
| Kvalitet | 3 MM Chr |
| Längd (engelska) | 4 x 5,25 tum. |
| Material | Cellulosa |
| Bredd (engelska) | 5,25 tum. |
| Bredd (metrisk) | 13,34 cm |
| Flödeshastighet | 130 mm/30 min. |
| Längd (metrisk) | 10,16 cm |
| Visa mer Visa mindre |