Läs mer
Cytiva Whatman™ 3MM Chr kromatografipapper
Produktkod. 11300744
Längd (metrisk):
10,16 cm
100 m
14 cm
15,2 cm
17,5 cm
20 cm
25 cm
34 cm
41 cm
43 cm
45 cm
57 cm
68 cm
Bredd (metrisk):
2 cm
7,5 cm
10 cm
11 cm
12 cm
12,5 cm
13,34 cm
15 cm
18 cm
19 cm
20 cm
20,3 cm
23 cm
26 cm
27 cm
35 cm
46 cm
58 cm
Formatera:
Ark
Rulla
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Produktkod. 11300744
Brand: Cytiva 3030700
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad helt av högkvalitativa bomullslinters utan tillsatser och testad specifikt för kromatografiska tekniker. Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatography Paper säkerställer sugförmågan och enhetligheten i kapillärverkan som är viktiga vid kemisk separation.
  • Slät yta
  • Inga“ papperstillverkning” tillsatser —den slutliga organiska renheten hos dessa papper av kromatografikvalitet representerar den högsta nivån som kan uppnås utan oxidation och nedbrytning av cellulosafibrerna
  • Flöde: 130mm/30 min. (vatten)
  • Medeltjocklek: 0,34 mm
  • Används i stor utsträckning för elektrofores, allmän kromatografi och blottingapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 0,34 mm Whatman medeltjocklek 3 MM Chr papper
Mått (L x B) 23 cm x 100 m (9,05 tum x 328,0 fot)
Filmtjocklek 0.34 mm
Avsluta Jämna
För användning med (applikation) För elektrofores, allmän kromatografi och blottningstillämpningar
Formatera Rulla
Kvalitet 3 MM Chr
Material Cellulosa
Bredd (engelska) 9,05 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Flödeshastighet 130 mm/30 min.
Längd (metrisk) 100 m