Läs mer
Cytiva Whatman™ 3MM Chr kromatografipapper
Produktkod. 11320744
Change view
Längd (metrisk):
10,16 cm
14 cm
15,2 cm
17,5 cm
20 cm
25 cm
34 cm
41 cm
43 cm
45 cm
57 cm
68 cm
100 m
Bredd (metrisk):
2 cm
7,5 cm
10 cm
11 cm
12 cm
12,5 cm
13,34 cm
15 cm
18 cm
19 cm
20 cm
20,3 cm
23 cm
26 cm
27 cm
35 cm
46 cm
58 cm
Formatera:
Ark
Blad
Rulla
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Formatera Förpackningsstorlek
11320744 20 cm 20 cm Ark Paket med 100
11330744 57 cm 46 cm Ark Paket med 100
11895375 100 m 2 cm Rulla Varje
11348924 17,5 cm 15 cm Ark Paket med 100
11975194 34 cm 18 cm Ark Paket med 100
11919197 45 cm 35 cm Ark Paket med 100
11358934 100 m 7,5 cm Rulla Varje
10441412 100 m 10 cm Rulla Varje
11338934 100 m 12,5 cm Rulla Varje
11380734 100 m 15 cm Rulla Varje
11390734 100 m 19 cm Rulla Varje
11300744 100 m 23 cm Rulla Varje
11310744 100 m 27 cm Rulla Varje
10211031 68 cm 58 cm Ark Paket med 100
11378924 25 cm 20 cm Ark Paket med 100
11929197 14 cm 12 cm Ark Paket med 100
11939197 14 cm 11 cm Ark Paket med 100
11328934 15,2 cm 20,3 cm Blad Paket med 100
11949197 20 cm 15 cm Ark Paket med 100
10154153 10,16 cm 13,34 cm Ark Paket med 100
11955477 41 cm 26 cm Ark Paket med 100
11948915 43 cm 35 cm Ark Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Produktkod. 11320744 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 3030861
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    941.00 SEK
    871.73 SEK / Paket med 100
    Save 69.27 SEK
    7% Av
I lager
Tillverkad helt av högkvalitativa bomullslinters utan tillsatser och testad specifikt för kromatografiska tekniker. Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatography Paper säkerställer sugförmågan och enhetligheten i kapillärverkan som är viktiga vid kemisk separation.
  • Slät yta
  • Inga“ papperstillverkning” tillsatser —den slutliga organiska renheten hos dessa papper av kromatografikvalitet representerar den högsta nivån som kan uppnås utan oxidation och nedbrytning av cellulosafibrerna
  • Flöde: 130mm/30 min. (vatten)
  • Medeltjocklek: 0,34 mm
  • Används i stor utsträckning för elektrofores, allmän kromatografi och blottingapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 0,34 mm Whatman medeltjocklek 3 MM Chr papper
Mått (L x B) 20 x 20 cm (7,87 x 7,87 tum)
Filmtjocklek 0.34 mm
Avsluta Jämna
För användning med (applikation) För elektrofores, allmän kromatografi och blottningstillämpningar
Formatera Ark
Kvalitet 3 MM Chr
Material Cellulosa
Bredd (engelska) 7,87 tum
Bredd (metrisk) 20 cm
Flödeshastighet 130 mm/30 min.
Längd (metrisk) 20 cm