Läs mer
Cytiva Whatman™ 3MM Chr kromatografipapper
Längd (metrisk):
10,16 cm
100 m
14 cm
15,2 cm
17,5 cm
20 cm
25 cm
34 cm
41 cm
43 cm
45 cm
57 cm
68 cm
Bredd (metrisk):
2 cm
7,5 cm
10 cm
11 cm
12 cm
12,5 cm
13,34 cm
15 cm
18 cm
19 cm
20 cm
20,3 cm
23 cm
26 cm
27 cm
35 cm
46 cm
58 cm
Formatera:
Ark
Rulla
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Beskrivning
Tillverkad helt av högkvalitativa bomullslinters utan tillsatser och testad specifikt för kromatografiska tekniker. Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatography Paper säkerställer sugförmågan och enhetligheten i kapillärverkan som är viktiga vid kemisk separation.
- Slät yta
- Inga“ papperstillverkning” tillsatser —den slutliga organiska renheten hos dessa papper av kromatografikvalitet representerar den högsta nivån som kan uppnås utan oxidation och nedbrytning av cellulosafibrerna
- Flöde: 130mm/30 min. (vatten)
- Medeltjocklek: 0,34 mm
- Används i stor utsträckning för elektrofores, allmän kromatografi och blottingapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 0,34 mm Whatman medeltjocklek 3 MM Chr papper |
| Mått (L x B) | 19 cm x 100 m (7,48 tum x 328,0 fot) |
| Filmtjocklek | 0.34 mm |
| Avsluta | Jämna |
| För användning med (applikation) | För elektrofores, allmän kromatografi och blottningstillämpningar |
| Formatera | Rulla |
| Kvalitet | 3 MM Chr |
| Material | Cellulosa |
| Bredd (engelska) | 7,5 tum |
| Bredd (metrisk) | 19 cm |
| Visa mer |