Läs mer
Cytiva Whatman™ 4 Chr Chromatography Paper
Produktkod. 11340734
Change view
Längd (metrisk):
46 cm
100 m
Bredd (metrisk):
2 cm
57 cm
Formatera:
Ark
Rulla
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Formatera Förpackningsstorlek
11340734 46 cm 57 cm Ark Paket med 100
11398934 100 m 2 cm Rulla 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11340734 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 3004917
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2875.00 SEK
    2782.00 SEK / Paket med 100
    Save 93.00 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Idealisk för rutinmässig och/eller repetitiv kromatografi med relativt låga laddningar av lösta ämnen
  • Ren cellulosa tillverkad av bomullslinters utan tillsatser
  • Typisk tjocklek: 0,21 mm
  • Typiskt linjärt flöde: 180 mm/30 min.
  • Slät yta
  • Rekommenderas där hastigheten är viktig och mycket hög upplösning inte krävs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Grade 4 Chr cellulosakromatografirulle är ett 0,21 mm papper för rutin- och/eller repetitiv kromatografi när belastningen är relativt låg.
Mått (L x B) 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 tum)
Filmtjocklek 0.21 mm
Avsluta Jämna
För användning med (applikation) För rutin- och/eller repetitiv kromatografi med relativt låga halter av lösta ämnen
Formatera Ark
Kvalitet Årskurs 4 Chr
Längd (engelska) 18,11 tum
Material Cellulosa
Bredd (engelska) 22,4 tum
Bredd (metrisk) 57 cm
Flödeshastighet 180 mm/30 min.
Längd (metrisk) 46 cm