Läs mer
Cytiva Whatman™ 4 Chr Chromatography Paper
Produktkod. 11398934
Change view
Längd (metrisk):
46 cm
100 m
Bredd (metrisk):
2 cm
57 cm
Formatera:
Ark
Rulla
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Formatera Förpackningsstorlek
11398934 100 m 2 cm Rulla 1 rulle
11340734 46 cm 57 cm Ark Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398934 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 3004614
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    381.00 SEK
    345.96 SEK / 1 rullar
    Save 35.04 SEK
    9% Av
I lager
Idealisk för rutinmässig och/eller repetitiv kromatografi med relativt låga laddningar av lösta ämnen
  • Ren cellulosa tillverkad av bomullslinters utan tillsatser
  • Typisk tjocklek: 0,21 mm
  • Typiskt linjärt flöde: 180 mm/30 min.
  • Slät yta
  • Rekommenderas där hastigheten är viktig och mycket hög upplösning inte krävs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Grade 4 Chr cellulosakromatografirulle är ett 0,21 mm papper för rutin- och/eller repetitiv kromatografi när belastningen är relativt låg.
Mått (L x B) 100 m x 2,0 cm (328,0 fot x 0,78 tum)
Filmtjocklek 0.21 mm
Avsluta Jämna
För användning med (applikation) För rutin- och/eller repetitiv kromatografi med relativt låga halter av lösta ämnen
Formatera Rulla
Kvalitet Årskurs 4 Chr
Material Cellulosa
Bredd (engelska) 0,78 tum
Bredd (metrisk) 2 cm
Flödeshastighet 180 mm/30 min.
Längd (metrisk) 100 m