Läs mer
Cytiva™ Whatman™ 47 mm Nuclepore™ Polykarbonat spåretsade membran
Produktkod. 16391396
Change view
Porstorlek:
0,2μ m
0,4 μm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek
16391396 0,2μ m
16361406 0,4 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16391396 Leverantör Cytiva™ Leverantörsnummer 10417012
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Tillverkad av högkvalitativ polykarbonatfilm och spåretsad för hög porstorleksprecision. Whatman™ 47 mm Nuclepore™ Hydrofila polykarbonatmembran kombinerar höga flödeshastigheter och kemisk och termisk motståndskraft med skarpt definierade porer, vilket gör dem lämpliga för mikroskopi, cytologi, parasitologi och vissa luft- och oceanografianalyser.
Effektiv kemotaxi kräver en delikat balans mellan cellvidhäftning och migration. Nucleopore Membranes kombinerar PVP-fri polypropen med skarpa, enhetliga cylindriska porer för att uppnå båda.
  • Erbjuder en högdefinierad porstorleksgräns i området under mikron, vilket möjliggör mätning av partikeldeformitet och infångning av extremt små partiklar
  • Spåretsad för högdefinierad porstorlek och hög pordensitet
  • Behandlas med PVP för att göra den hydrofil
  • Lågt extraherbart material, minimerar risken för provkontamination
  • Hög kemikaliebeständighet och god termisk stabilitet för ett brett spektrum av provtyper
  • Låg, jämn aska och låga taravikter
  • Slät plan yta för hög partikelsynlighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Nukleopore polykarbonat
Porstorlek 0,2μ m
Flödeshastighet Hög
För användning med (applikation) Epifluorescensmikroskopi, miljöanalys, cellbiologi
Hydrofobicitet Hydrofil
Diameter (metrisk) 47 mm