Läs mer
Cytiva Whatman™ 903 Proteinsaver Snap-Apart-kort
Volym (metrisk):
4 x 75 till 80 μL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
903 provsamlingskort med 4 provfläckar.
Papperet i vårt 903 Proteinsaver Snap-Apart-kort, tryckt med 4 halvtums cirklar, är inneslutet mellan två stycken omslagspapper. Varje cirkel rymmer 75-80μ l av provet. För att använda 903 Proteinsaver Snap-Apart-kortet, knäpps ett lock av, provet samlas upp och det återstående locket viks över provet. Detta hölje är präglat med den universella biologiska risksymbolen.
- Färdiga kort och kit sparar tid och kostnader under provinsamling, transport och arkivering.
- Strikt kvalitetskontroll och ISO9001-tillverkningsstandarder säkerställer hög kvalitet, reproducerbarhet och renhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Cellulosa |
| För användning med (applikation) | Provinsamling, transport och arkivering |
| Inkluderar | 4 provfläckar |
| Produktlinje | Whatman |
| Typ | 903 Proteinsaver Snap-Apart-kort |
| Volym (metrisk) | 4 x 75 till 80 μL |