Läs mer
Cytiva Whatman™ 934-AH RTU glasmikrofiberfilter
Description
Snabbt och bekvämt
Whatman 934-AH, det mest använda filtret för analys av totala suspenderade fasta ämnen, är nu tillgängligt i ett tidsbesparande, Ready-To-Use-format (RTU). De 934-AH RTU innehåller det pålitliga bindemedelsfria mikrofiberfiltret av borosilikatglas av hög renhet som nämns i standardmetoder.
- Använd det –förtvättade, –förvägda filtret omedelbart utan —att behöva –förbehandla
- Varje RTU-filter är förpackat i en aluminiumpanna med filtervikten tydligt tryckt på en värmebeständig etikett
- Effektiv: Överlägsen kvarhållning av fina partiklar vid höga flödeshastigheter
- Hög lastkapacitet: Kan bearbeta mycket grumliga prover
- Hög temperaturtolerant: Kan användas med temperaturer upp till 550 °C
De 934-AH RTU uppfyller kraven enligt den senaste utgåvan av Standard Methods 2540D för bestämning av totala suspenderade ämnen i vatten. Den används för ett brett utbud av vattenövervakningstillämpningar inklusive:
- Övervakning av floder, sjöar och kustvatten
- Renat utsläpp av avloppsreningsverk
- Övervakning av utsläppsvatten från industrianläggningar
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Vår Whatman glas mikrofiber filterpapper i kvalitet 934-AH RTU har förtvättats, torkats (eller antänts), kylts, torkats och vägts, vilket eliminerar de förbehandlingssteg som annars krävs enligt US EPA Laboratory Standard Method 2540 del |
| Material | Borsilikatglas |
| Partikelretention | 1.5μ m |
| Flödeshastighet | 47 sek./100 ml |
| För användning med (applikation) | Övervakning av floder, sjöar och kustvatten |
| Kvalitet | 934-AH RTU |
| Kvantitet | 100 stycken |
| Temperatur (engelska) Max. | 1022 °F |
| Temperatur (metrisk) Max | 550 °C |
| Tjocklek (engelska) | 0,017 tum. |
| Show More |