Läs mer
Cytiva Whatman™ Syra/Alkali testpapper
Produktkod. 11390674
Färgindikator:
Lackmusblå
Lakmusröd
Formatera:
Remsa
Rulle
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11390674
Brand: Cytiva 2600202A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Antar en färg som är specifik för provets pH vid kontakt med ett prov. Whatman™ Syra/alkalitestpapper är impregnerade med en blandning av pH-indikatorer.
  • Litmus Blue blir röd i syra
  • Lakmusröd blir blå i basen, vid pH 5 till 8
  • Kongorött ph-intervall: 6,8 till 8,3
Beställningsinfo
20 blad per bok. 10 x 10 böcker per förpackning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färgindikator Lakmusröd
pH-intervall 5 till 8
Formatera Rulle
Kvantitet 1 rulle
Typ pH-testpapper
Mått (L x B) 5 m x 7 mm
Längd (metrisk) 5 m
Bredd (metrisk) 7 mm