Läs mer
Cytiva Whatman™ Syra/Alkali testpapper
Färgindikator:
Lakmusröd
Litmus Blue
Formatera:
Remsa
Rulle
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Antar en färg som är specifik för provets pH vid kontakt med ett prov. Whatman™ Syra/alkalitestpapper är impregnerade med en blandning av pH-indikatorer.
- Litmus Blue blir röd i syra
- Lakmusröd blir blå i basen, vid pH 5 till 8
- Kongorött ph-intervall: 6,8 till 8,3
Beställningsinfo
20 blad per bok. 10 x 10 böcker per förpackning.
Specifikationer
Specifikationer
| Färgindikator | Litmus Blue |
| pH-intervall | 5 till 8 |
| Formatera | Remsa |
| Kvantitet | 10 x 10 böcker med 20 remsor |
| Typ | pH-testpapper |
| Längd (metrisk) | 60 mm |
| Bredd (metrisk) | 10 mm |