Läs mer
Cytiva Whatman™ Antibiotikaanalysskivor
Produktkod. 11340654
Change view
Diameter (metrisk):
6 mm
13 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11340654 6 mm Paket med 1000
11350654 13 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11340654 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 2017006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1820.00 SEK
    1760.00 SEK / Paket med 1000
    Save 60.00 SEK
    3% Av
I lager
Används i kombination med Kirby-Bauer-metoden för antibiotikatestning. Whatman™ Antibiotikaanalysskivor bestämmer typen av orsaksämne för infektionssjukdomar och deras känslighet för antibiotika och kemoterapeutiska medel.
Antibiotikaanalysskivor används för att bestämma typen av orsaksmedel för infektionssjukdomar och för att kontrollera deras känslighet för antibiotika och kemoterapeutiska medel in vitro med hjälp av metoden för bestämning av hämningszon.
  • För användning med Kirby-Bauer metod för antibiotikatestning
  • Tillåter rationell och selektiv kemoterapi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Antibiotikaanalysskivor
Testtyp Infektionssjukdom, Antibiotikakänslighet Känslighet
Förpackningstyp 1000 skivor/pk.
Kvantitet 1000 skivor/pk.
Diameter (metrisk) 6 mm