Läs mer
Cytiva Whatman™ Antibiotikaanalysskivor
Produktkod. 11350654
Change view
Diameter (metrisk):
6 mm
13 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
11350654 13 mm Paket med 1000
11340654 6 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11350654 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 2017013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2425.00 SEK
    2348.00 SEK / Paket med 1000
    Save 77.00 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används i kombination med Kirby-Bauer-metoden för antibiotikatestning. Whatman™ Antibiotikaanalysskivor bestämmer typen av orsaksämne för infektionssjukdomar och deras känslighet för antibiotika och kemoterapeutiska medel.
Antibiotikaanalysskivor används för att bestämma typen av orsaksmedel för infektionssjukdomar och för att kontrollera deras känslighet för antibiotika och kemoterapeutiska medel in vitro med hjälp av metoden för bestämning av hämningszon.
  • För användning med Kirby-Bauer metod för antibiotikatestning
  • Tillåter rationell och selektiv kemoterapi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Antibiotikaanalysskivor
Testtyp Infektionssjukdom, Antibiotikakänslighet Känslighet
Förpackningstyp 1000 skivor/pk.
Kvantitet 1000 förpackning
Diameter (metrisk) 13 mm