Läs mer
Cytiva Whatman™ Antibiotikaanalysskivor
Produktkod. p-3595267
Diameter (metrisk):
6 mm
13 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11350654
Brand: Cytiva 2017013
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används i kombination med Kirby-Bauer-metoden för antibiotikatestning. Whatman™ Antibiotikaanalysskivor bestämmer typen av orsaksämne för infektionssjukdomar och deras känslighet för antibiotika och kemoterapeutiska medel.
Antibiotikaanalysskivor används för att bestämma typen av orsaksmedel för infektionssjukdomar och för att kontrollera deras känslighet för antibiotika och kemoterapeutiska medel in vitro med hjälp av metoden för bestämning av hämningszon.
  • För användning med Kirby-Bauer metod för antibiotikatestning
  • Tillåter rationell och selektiv kemoterapi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Antibiotikaanalysskivor
Testtyp Infektionssjukdom, Antibiotikakänslighet Känslighet
Förpackningstyp 1000 skivor/pk.
Kvantitet 1000 förpackning
Diameter (metrisk) 13 mm