Läs mer
Cytiva Whatman™ Antibiotikaanalyspapper
Produktkod. 11363155
Diameter (metrisk) Utsida:
9 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11363155
Brand: Cytiva 2017009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att bestämma typen av orsaksmedel för infektionssjukdomar och för att kontrollera deras känslighet för antibiotika och kemoterapeutiska medel in vitro med hjälp av metoden för bestämning av hämningszon.
Antibiotikaanalysskivor Antibiogrammet
möjliggör rationell och selektiv kemoterapi. Testskivorna kan beläggas med kemoterapeutiska medel, placeras på den inokulerade näringsagaren och inkuberas. Hämningszonens storlek är ett mått på ämnenas effektivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Antibiotikaanalyspapper
För användning med (applikation) För forskningsanvändning, för att bestämma typen av orsaksämne för infektionssjukdomar och för att kontrollera deras känslighet för antibiotika och kemoterapeutiska medel in vitro med hjälp av metoden för bestämning av hämningszon
Diameter (metrisk) 9 mm
Diameter (metrisk) Utsida 9 mm