Läs mer
Cytiva Whatman™ Vattenhaltig IFD , 0,2 μm, 50 mm, nylon
Produktkod. 11303165
Inloppsanslutning (metrisk):
0,8 till 4 mm rör
Endast 1/8 tums slang
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11303165
Brand: Cytiva 67265002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Vattenhaltig IFD från GE är ett in-line filter/avgasare i polypropen (IFD ) med nylonmembran. Den ansluts till en HPLC-ledning och filtrerar och avgasar samtidigt under HPLC-mobilfasberedning.
  • Snabbare än traditionella metoder för HPLC mobilfasberedning, vilket sparar tid i laboratoriet
  • Ger ren filtrering av vattenhaltiga rörliga faser utan dyrbar avgasningsutrustning
  • Kemiskt resistent polypropenkonstruktion möjliggör pålitlig filtrering
  • Kan integritetstestades med bubbelpunktsmetoden
  • Inkluderar ändbeslag – för byten, se vår IFD ändbeslagssats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Vattenhaltig IFD 0,2μ m, 50 mm, nylon (10 st)
Porstorlek 0,2μ m
Filtreringsområde 16 cm 2
För användning med (applikation) Whatman Vattenhaltig och lösningsmedel IFD Inline filteravgasare
Material för hölje Polypropen
Inloppsanslutning (metrisk) 0,8 till 4 mm rör
Antal per förpackning 10
Typ Vattenhaltig IFD
Diameter (metrisk) 50 mm