Läs mer
Cytiva Whatman™ Vattenhaltig IFD , 0,2 μm, 50 mm, nylon
Produktkod. 11334644
Inloppsanslutning (metrisk):
0,8 till 4 mm rör
Endast 1/8 tums slang
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11334644
Brand: Cytiva 67265002A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Vattenhaltig IFD från GE är ett in-line filter/avgasare i polypropen (IFD ) med nylonmembran. Den ansluts till en HPLC-ledning och filtrerar och avgasar samtidigt under HPLC-mobilfasberedning.
  • Snabbare än traditionella metoder för HPLC mobilfasberedning, vilket sparar tid i laboratoriet
  • Ger ren filtrering av vattenhaltiga rörliga faser utan dyrbar avgasningsutrustning
  • Kemiskt resistent polypropenkonstruktion möjliggör pålitlig filtrering
  • Kan integritetstestades med bubbelpunktsmetoden
  • Inkluderar ändbeslag – för byten, se vår IFD ändbeslagssats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Vattenhaltig IFD 0,2μ m, 50 mm, nylon (10 st)
Material (membran) Nylon
Porstorlek 0,2μ m
Filtreringsområde 16 cm 2
För användning med (applikation) Whatman Vattenhaltig och lösningsmedel IFD Inline filteravgasare
Material för hölje Polypropen
Inloppsanslutning (metrisk) Endast 1/8 tums slang
Antal per förpackning 10
Typ Membranfilter
Diameter (metrisk) 50 mm