Läs mer
Cytiva Whatman™ Vattenhaltig IFD , 0,2 μm, 50 mm, nylon
Inloppsanslutning (metrisk):
0,8 till 4 mm rör
Endast 1/8 tums slang
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Snabbare än traditionella metoder för HPLC mobilfasberedning, vilket sparar tid i laboratoriet
- Ger ren filtrering av vattenhaltiga rörliga faser utan dyrbar avgasningsutrustning
- Kemiskt resistent polypropenkonstruktion möjliggör pålitlig filtrering
- Kan integritetstestades med bubbelpunktsmetoden
- Inkluderar ändbeslag – för byten, se vår IFD ändbeslagssats
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Vattenhaltig IFD 0,2μ m, 50 mm, nylon (10 st) |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Filtreringsområde | 16 cm 2 |
| För användning med (applikation) | Whatman Vattenhaltig och lösningsmedel IFD Inline filteravgasare |
| Material för hölje | Polypropen |
| Inloppsanslutning (metrisk) | 0,8 till 4 mm rör |
| Antal per förpackning | 10 |
| Typ | Vattenhaltig IFD |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |