Läs mer
Cytiva Whatman™ AS 300-seriens filtreringsgrenrör
Produktkod. 11378934
Change view
Antal positioner:
3
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal positioner unitSize
11378934 3 Varje
1 options
Produktkod. 11378934 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10498761
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Filtertratt i rostfritt stål med tre ställen, för mikrobiologiska monitorer och analystrattar
Det rostfria grenröret för tre eller sex filtreringsenheter är försett med enheter i rostfritt stål. Apparaten kan autoklaveras och steriliseras med torr värme vid upp till 180 °C. Endast lämplig för vakuumdrift. Om spolrör används, överstig inte 1,3 bar (300 mbar övertryck).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (utrustning) Mikrobiologiska monitorer och analystrattar
Material Rostfritt stål
Typ av grenrör 3 kranar och nedre delar för individuellt val av filterenheter
Antal positioner 3
Port detalj 9 mm ID