Läs mer
Cytiva Whatman™ AS 300-seriens multipel vakuumfiltreringsapparat
Volym (metrisk):
100 ml
500 ml
Inkluderar:
Stödfilter i rostfritt stål, 3-ställs grenrör, snabbstängande klämma
Stödfilter i rostfritt stål, grenrör med 3 platser
Stödfilter i rostfritt stål, grenrör med 3 platser, snabbstängningsklämma
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
The apparatus can be autoclaved and sterilized by dry heat at up to 180°C. Suitable only for vacuum operation. If flushing tubes are used, do not exceed 1.3 bar (300 mbar over-pressure).
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Material | Stainless Steel |
| Inkluderar | Stödfilter i rostfritt stål, grenrör med 3 platser |
| Serie | AS300/3 |
| Typ | Vacuum Filtration System |
| Volym (metrisk) | 500 ml |