Läs mer
Cytiva Whatman™ AS 600-seriens filtreringsgrenrör
:
Filtreringsgrenrör med sex ställen
Beskrivning
Det rostfria grenröret för tre eller sex filtreringsenheter är försett med enheter i rostfritt stål. Apparaten kan autoklaveras och steriliseras med torr värme vid upp till 180 °C. Endast lämplig för vakuumdrift. Om spolrör används, överstig inte 1,3 bar (300 mbar övertryck).
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (utrustning) | Mikrobiologiska monitorer och analystrattar |
| Material | Rostfritt stål |
| Typ av grenrör | 6 kranar och nedre delar för individuellt val av filterenheter |
| Port detalj | 9 mm ID |