Läs mer
Cytiva Whatman™ Benchkote Plus Ytskyddsark
Produktkod. 11310674
Change view
Mått (L x B):
500 x 600 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11310674 500 x 600 mm Paket med 50
1 options
Produktkod. 11310674 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 23016150
Beräknad leverans: 11-12-2026
Förhindra många vanliga källor till laboratoriekontaminering, såsom de som involverar farliga ämnen på gemensamma arbetsbänkar. Whatman™ Benchkote Plus Bänkliner kan också hjälpa till vid hantering av farliga ämnen.
  • Stark: Benchkote Plus bänkliner är stark och rivtålig när den är våt eller torr
  • Enkelhet att använda: Slät vit yta kan skrivas på med bläck eller blyerts och ligger platt
  • Rengöring: Lämplig för mättnad med desinfektionsmedel för att skydda bänkar där patogener och andra bakterier finns
  • Engångspapper: Benchkote Plus bänkpapper kan brännas efter användning
  • Säker förbränning: Polyetenlagret förbrukas snabbt när det förbränns och smälter eller droppar inte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ytskyddsanordning
Material Polyeten
Absorptionsförmåga 750 ml/m2
Längd (engelska) 19 tum
Längd (metrisk) 500 mm
Bredd (engelska) 23 tum
Bredd (metrisk) 600 mm
Mått (L x B) 500 x 600 mm
För användning med (applikation) Lämplig för mättnad med desinfektionsmedel
Kvantitet 50 Sheets