Läs mer
Cytiva Whatman™ Benchkote Ytskyddsdynor
Produktkod. 13484547
Change view
Mått (L x B):
460 x 570 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
13484547 460 x 570 mm Paket med 50
1 options
Produktkod. 13484547 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 2300594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2140.00 SEK
    1975.00 SEK / Paket med 50
    Save 165.00 SEK
    7% Av
I lager
Minimera röran och kontaminering under spill. Whatman™ Benchkote materialet har ett högkvalitativt, slätt, absorberande lager av labbpapper som suger upp vätskespill. Ett andra laminerat polyetenskikt förhindrar genomströmning till arbetsytan.
  • Stark:Benchkote ytskyddet är starkt och rivtåligt när det är vått eller torrt
  • Enkel att använda: Slät vit yta kan skrivas på med bläck eller penna och ligger platt
  • Rengör: Lämplig för mättnad med desinfektionsmedel för att skydda bänkar där patogener och andra bakterier finns närvarande
  • Disponibel:Benchkote papper kan förbrännas efter användning
  • Säker förbränning: Polyetenskiktet förbrukas snabbt vid förbränning och smälter eller droppar inte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ytskydd
Material Polyeten
Längd (engelska) 22,5 tum
Längd (metrisk) 460 mm
Bredd (engelska) 18 tum
Bredd (metrisk) 570 mm
Mått (L x B) 460 x 570 mm
Stödmaterial Polyeten
Tjocklek 0.22mm
Kvantitet 50 kuddar