Läs mer
Cytiva Whatman™ Benchkote™ Ytskyddsrulle
Produktkod. 11380664
Change view
Mått (L x B):
460 mm x 50 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11380664 460 mm x 50 m Varje
1 options
Produktkod. 11380664 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 2300731
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2200.00 SEK
    2130.00 SEK / Paket med 1
    Save 70.00 SEK
    3% Av
I lager
Minimera röran och kontaminering under spill. Whatman™ Benchkote materialet har ett högkvalitativt, slätt, absorberande lager av labbpapper som suger upp vätskespill. Ett andra laminerat polyetenskikt förhindrar genomströmning till arbetsytan.
  • Stark:Benchkote ytskyddet är starkt och rivtåligt när det är vått eller torrt
  • Enkel att använda: Slät vit yta kan skrivas på med bläck eller penna och ligger platt
  • Rengör: Lämplig för mättnad med desinfektionsmedel för att skydda bänkar där patogener och andra bakterier finns närvarande
  • Disponibel:Benchkote papper kan förbrännas efter användning
  • Säker förbränning: Polyetenskiktet förbrukas snabbt vid förbränning och smälter eller droppar inte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ytskydd
Material Polyeten
Absorptionsförmåga 750 ml/m 2
Längd (engelska) 18 tum
Längd (metrisk) 460 mm
Bredd (engelska) 164 ft.
Bredd (metrisk) 50 m
Mått (L x B) 460 mm x 50 m
För användning med (applikation) Lämplig för mättnad med desinfektionsmedel
Kvantitet 1 Styck