Läs mer
Cytiva Whatman™ Benchkote™ Ytskyddsrullar
Produktkod. 10144861
Change view
Mått (L x B):
580 mm x 50 m
920 mm x 50 m
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
10144861 580 mm x 50 m Varje
10008000 920 mm x 50 m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10144861 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 23016160
I lager
Belagd med ett ogenomträngligt lager av polyeten som hindrar vätskor från att nå bänkskivor. Whatman™ Benchkote™ Ytskydd är lämpliga för mättnad med desinfektionsmedel.
Minimera röran och kontaminering under spill. Whatman™ Benchkote materialet har ett högkvalitativt, slätt, absorberande lager av labbpapper som suger upp vätskespill. Ett andra laminerat polyetenskikt förhindrar genomströmning till arbetsytan.
  • Stark: Benchkote ytskydd är starkt och rivtåligt när det är vått eller torrt
  • Enkelhet att använda: Slät vit yta kan skrivas på med bläck eller blyerts och ligger platt
  • Rengöring: Lämplig för mättnad med desinfektionsmedel för att skydda bänkar där patogener och andra bakterier finns
  • Engångspapper: Benchkote papper kan brännas efter användning
  • Säker förbränning: Polyetenlagret förbrukas snabbt när det förbränns och smälter eller droppar inte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ytskyddsanordning
Material Polyeten
Absorptionsförmåga 750 ml/m2
Längd (engelska) 23 tum
Längd (metrisk) 580 mm
Bredd (engelska) 164 ft.
Bredd (metrisk) 50 m
Mått (L x B) 580 mm x 50 m
För användning med (applikation) Lämplig för mättnad med desinfektionsmedel
Kvantitet Vardera