Läs mer
Cytiva Whatman™ Benchkote™ Ytskyddsrullar
Produktkod. p-34604
Mått (L x B):
580 mm x 50 m
920 mm x 50 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10008000
Brand: Cytiva 2300772
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Belagd med ett ogenomträngligt lager av polyeten som hindrar vätskor från att nå bänkskivor. Whatman™ Benchkote™ Ytskydd är lämpliga för mättnad med desinfektionsmedel.
Minimera röran och kontaminering under spill. Whatman™ Benchkote materialet har ett högkvalitativt, slätt, absorberande lager av labbpapper som suger upp vätskespill. Ett andra laminerat polyetenskikt förhindrar genomströmning till arbetsytan.
  • Stark:Benchkote ytskyddet är starkt och rivtåligt när det är vått eller torrt
  • Enkel att använda: Slät vit yta kan skrivas på med bläck eller penna och ligger platt
  • Rengör: Lämplig för mättnad med desinfektionsmedel för att skydda bänkar där patogener och andra bakterier finns närvarande
  • Disponibel:Benchkote papper kan förbrännas efter användning
  • Säker förbränning: Polyetenskiktet förbrukas snabbt vid förbränning och smälter eller droppar inte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ytskydd
Material Polyeten
Absorptionsförmåga 750 ml/m 2
Längd (engelska) 36 tum.
Längd (metrisk) 920 mm
Bredd (engelska) 164 ft.
Bredd (metrisk) 50 m
Mått (L x B) 920 mm x 50 m
För användning med (applikation) Lämplig för mättnad med desinfektionsmedel
Kvantitet Varje