Läs mer
Cytiva Whatman™ Benchkote Ytskyddsark
Description
Minimera röran och kontaminering under spill. Whatman™ Benchkote materialet har ett högkvalitativt, slätt, absorberande lager av labbpapper som suger upp vätskespill. Ett andra laminerat polyetenskikt förhindrar genomströmning till arbetsytan.
- Stark:Benchkote ytskyddet är starkt och rivtåligt när det är vått eller torrt
- Enkel att använda: Slät vit yta kan skrivas på med bläck eller penna och ligger platt
- Rengör: Lämplig för mättnad med desinfektionsmedel för att skydda bänkar där patogener och andra bakterier finns närvarande
- Disponibel:Benchkote papper kan förbrännas efter användning
- Säker förbränning: Polyetenskiktet förbrukas snabbt vid förbränning och smälter eller droppar inte
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Ytskydd |
| Material | Polyeten |
| Absorptionsförmåga | 750 ml/m 2 |
| Längd (engelska) | 18 tum |
| Längd (metrisk) | 460 mm |
| Bredd (engelska) | 22,5 tum |
| Bredd (metrisk) | 570 mm |
| Mått (L x B) | 460 x 570mm |
| För användning med (applikation) | Lämplig för mättnad med desinfektionsmedel |
| Kvantitet | 50 ark |