Läs mer
Cytiva Whatman™ Benchkote Ytskyddsark
Produktkod. 11353195
Change view
Kvantitet:
100 ark
50 ark
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11353195 100 ark -
11300674 50 ark Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11353195 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 2300917
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1460.00 SEK
    1409.65 SEK / Paket med 100
    Save 50.35 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Minimera röran och kontaminering under spill. Whatman™ Benchkote materialet har ett högkvalitativt, slätt, absorberande lager av labbpapper som suger upp vätskespill. Ett andra laminerat polyetenskikt förhindrar genomströmning till arbetsytan.
  • Stark:Benchkote ytskyddet är starkt och rivtåligt när det är vått eller torrt
  • Enkel att använda: Slät vit yta kan skrivas på med bläck eller penna och ligger platt
  • Rengör: Lämplig för mättnad med desinfektionsmedel för att skydda bänkar där patogener och andra bakterier finns närvarande
  • Disponibel:Benchkote papper kan förbrännas efter användning
  • Säker förbränning: Polyetenskiktet förbrukas snabbt vid förbränning och smälter eller droppar inte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ytskydd
Material Polyeten
Längd (metrisk) 460 mm
Bredd (metrisk) 570 mm
Mått (L x B) 460 x 570mm
Stödmaterial Polyeten
Tjocklek 0.22mm
Kvantitet 100 ark