Läs mer
Cytiva Whatman™ Bindemedelsfria glasmikrofiberfilter GF/F Circles
Diameter (metrisk):
15 mm
21 mm
24 mm
25 mm
37 mm
42.5 mm
47 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
142 mm
150 mm
257 mm
293 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Beskrivning
Fungerade som basfilter för EPA-standarden för den toxicitetskarakteristiska lakningsproceduren. Whatman™ Bindemedelsfria glasmikrofiberfilter GF/F Circles erbjuder en extremt hög belastningskapacitet och flödeshastighet.
Whatman glasmikrofiberfilter utan bindemedel har lågt motstånd mot vätskeflöde och hög partikelladdningskapacitet. Dessa filter kan användas vid temperaturer upp till 500 °C. Den fina kapillärstrukturen hos glasfiberfilter kan absorbera stora mängder vatten, vilket möjliggör punkttester och vätskescintillationsräkningsmetoder.
Glasmikrofiberfilter används främst i applikationer som luft- eller vattenövervakning och kan användas som förfilter för membran.
- Hög lastkapacitet
- 0,–6 0,8μ m nominell partikelretention
- Medium filtreringshastighet
Användningsområden:
- DNA-bindning och rening
- Filtrering av fint utfällda proteiner
- Filtrering av biokemiska lösningar, vätskor och nukleinsyror
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | Whatman Grade GF/F filter från Cytivas verksamhet är tillverkat av rent borosilikatglas. GF/F erbjuder mycket fin partikelretention och god lastkapacitet och flödeshastighet. |
| Formatera | Skiva |
| Material | Borsilikatglas |
| Partikelretention | 0,7μ m |
| Flödeshastighet | 19 sek./100 ml/tum. 2 |
| För användning med (applikation) | Rekommenderas för DNA-bindning och rening.Mycket effektiv för att filtrera fint utfällda proteiner.Kan användas tillsammans med GF/D som ett förfilter för framgångsrik klarning av extremt ''svåra'' biokemiska lösningar och vätskor och kärnor |
| Kvalitet | Betyg GF/F |
| Kvantitet | 100 stycken |
| Form | Cirkel |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- FILTER GLASS CIRCLE
- Varning
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 100% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.