Läs mer
Cytiva Whatman™ Bindemedelsfria glasmikrofiberfilter, klass GF/A
Diameter (metrisk):
13 mm
21 mm
24 mm
25 mm
37 mm
42.5 mm
47 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
81 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
240 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Kombinerar hög lastkapacitet med retention av fina partiklar. Whatman™ Bindemedelsfria glasmikrofiberfilter, klass GF/A är idealiska för gravimetrisk bestämning av luftburna partiklar, stackprovtagning och absorptionsmetoder för övervakning av luftföroreningar.
Whatman glasmikrofiberfilter utan bindemedel har lågt motstånd mot vätskeflöde och hög partikelladdningskapacitet. Dessa filter kan användas vid temperaturer upp till 500 °C. Den fina kapillärstrukturen hos glasfiberfilter kan absorbera stora mängder vatten, vilket möjliggör punkttester och vätskescintillationsräkningsmetoder.
Glasmikrofiberfilter används främst i applikationer som luft- eller vattenövervakning och kan användas som förfilter för membran.
- Hög flödeshastighet
- Bra lastkapacitet
- Övervakning av vattenföroreningar avloppsvatten
- Filtrera vatten, alger, bakteriekulturer
- Livsmedelsanalyser
- Proteinfiltrering
- Radioimmunoanalys av svagβ -avsändare
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | GE:s Whatman Klass GF/A glasmikrofiberfilter har fin retention. GF/A-filter är lämpliga för mätning av vattenkvalitetsparameter och luftfiltreringsapplikationer. |
| Formatera | Skiva |
| Material | Borsilikatglas |
| Partikelretention | 1.6μ m |
| Flödeshastighet | 13 sek./100 ml |
| För användning med (applikation) | Används för högeffektiv allmän laboratoriefiltrering, inklusive övervakning av vattenföroreningar av avloppsvatten, för filtrering av vatten, livsmedelsanalyser, proteinfiltrering och radioimmunanalys av svaga β-strålare. |
| Kvalitet | Betyg GF/A |
| Kvantitet | 100 stycken |
| Form | Cirkel |
| Temperatur (engelska) Max. | 932 °F |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- FILTER GLASS CIRCLE
- Varning
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 100% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.