Läs mer
Cytiva Whatman™ Bindemedelsfria glasmikrofiberfilter, klass GF/A
Produktkod. 11969144
Change view
Diameter (metrisk):
13 mm
21 mm
24 mm
25 mm
37 mm
42,5 mm
47 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
81 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
240 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11969144 47 mm -
10102394 13 mm Paket med 100
10644561 21 mm Paket med 100
11330554 24 mm Paket med 100
10770802 25 mm Paket med 100
10251791 37 mm Paket med 100
10577901 42,5 mm Paket med 100
10101391 50 mm Paket med 100
11390554 55 mm Paket med 100
10317871 60 mm Paket med 100
11320564 70 mm Paket med 100
11350354 81 mm Paket med 100
11330564 90 mm Paket med 100
10343731 110 mm Paket med 100
10529441 125 mm Paket med 100
11360564 150 mm Paket med 100
11330354 240 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 11969144 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 1820047
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Kombinerar hög lastkapacitet med retention av fina partiklar. Whatman™ Bindemedelsfria glasmikrofiberfilter, klass GF/A är idealiska för gravimetrisk bestämning av luftburna partiklar, stackprovtagning och absorptionsmetoder för övervakning av luftföroreningar.
Whatman glasmikrofiberfilter utan bindemedel har lågt motstånd mot vätskeflöde och hög partikelladdningskapacitet. Dessa filter kan användas vid temperaturer upp till 500 °C. Den fina kapillärstrukturen hos glasfiberfilter kan absorbera stora mängder vatten, vilket möjliggör punkttester och vätskescintillationsräkningsmetoder.
Glasmikrofiberfilter används främst i applikationer som luft- eller vattenövervakning och kan användas som förfilter för membran.
  • Hög flödeshastighet
  • Bra lastkapacitet
  • Övervakning av vattenföroreningar avloppsvatten
  • Filtrera vatten, alger, bakteriekulturer
  • Livsmedelsanalyser
  • Proteinfiltrering
  • Radioimmunoanalys av svagβ -avsändare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning GE:s Whatman Klass GF/A glasmikrofiberfilter har fin retention. GF/A-filter är lämpliga för mätning av vattenkvalitetsparameter och luftfiltreringsapplikationer.
Formatera Skiva
Material Borsilikatglas
Partikelretention 1.6μ m
Flödeshastighet 13 sek./100 ml
För användning med (applikation) Används för högeffektiv allmän laboratoriefiltrering, inklusive övervakning av vattenföroreningar av avloppsvatten, för filtrering av vatten, livsmedelsanalyser, proteinfiltrering och radioimmunanalys av svaga β-strålare.
Kvalitet Betyg GF/A
Kvantitet 100 stycken
Form Cirkel
Temperatur (engelska) Max. 932 °F
Temperatur (metrisk) Max 500 °C
Tjocklek (engelska) 0,01 tum.
Tjocklek (metrisk) 260μ m
Typ Fint retentionsfilter
Vattenflöde 143 ml/min
Diameter (engelska) 1,8 tum
Diameter (metrisk) 47 mm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • FILTER GLASS CIRCLE
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 100% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.