Läs mer
Cytiva Whatman™ Bindemedelsfria glasmikrofiberfilter, kvalitet GF/C
Produktkod. 11320584
Change view
Diameter (metrisk):
21 mm
24 mm
25 mm
32 mm
37 mm
42,5 mm
47 mm
50 mm
55 mm
70 mm
90 mm
100 mm
110 mm
125 mm
150 mm
Förpackning:
Individuellt förpackad
Slumpmässig
Kvantitet:
100 stycken
400 stycken
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 400
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackning Kvantitet Förpackningsstorlek
11320584 21 mm Slumpmässig 100 stycken Paket med 100
11330584 24 mm Slumpmässig 100 stycken Paket med 100
11340584 25 mm Slumpmässig 100 stycken Paket med 100
11350364 25 mm Slumpmässig 400 stycken Paket med 400
12455312 32 mm Slumpmässig 100 stycken Paket med 100
11360364 37 mm Slumpmässig 100 stycken Paket med 100
11350584 42,5 mm Slumpmässig 100 stycken Paket med 100
11360584 47 mm Slumpmässig 100 stycken Paket med 100
11370584 50 mm Slumpmässig 100 stycken Paket med 100
11380584 55 mm Slumpmässig 100 stycken Paket med 100
10261601 70 mm Slumpmässig 100 stycken Paket med 100
11300594 90 mm Slumpmässig 100 stycken Paket med 100
11330364 100 mm Individuellt förpackad 100 stycken Paket med 100
11320364 100 mm Slumpmässig 100 stycken Paket med 100
11310594 110 mm Slumpmässig 100 stycken Paket med 100
11320594 125 mm Slumpmässig 100 stycken -
11330594 150 mm Slumpmässig 100 stycken Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 11320584 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 1822021
 Begränsad artikel
I lager
Kombinerar retention av fina partiklar med bra flöde. Whatman™ Bindemedelsfria glasmikrofiberfilter, kvalitet GF/C är idealiska för uppsamling av suspenderade ämnen i dricksvatten, naturligt och industriavfall.
Whatman glasmikrofiberfilter utan bindemedel har lågt motstånd mot vätskeflöde och hög partikelladdningskapacitet. Dessa filter kan användas vid temperaturer upp till 500 °C. Den fina kapillärstrukturen hos glasfiberfilter kan absorbera stora mängder vatten, vilket möjliggör punkttester och vätskescintillationsräkningsmetoder.
Glasmikrofiberfilter används främst i applikationer som luft- eller vattenövervakning och kan användas som förfilter för membran.
  • Medel till snabb, hög belastning
  • Luftflöde: 6,7 s/100 ml
  • Luftövervakning
  • Klarning av vattenhaltiga vätskor som innehåller låga till medelhöga halter av fina partiklar
  • Cellskörd
  • Vätskescintillationsräkning
  • Marin kemi och biokemi
  • Radioimmunoanalysprocedurer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Basvikt 53 g/m 2
Beskrivning GE:s Whatman filterpappersklass GF/C glasfilter erbjuder en bra flödeshastighet och belastningskapacitet som stödjer total analys av suspenderade partiklar.
Formatera Skiva
Material Borsilikatglas
Partikelretention 1.2μ m
Flödeshastighet 10,5 sek./100 ml
För användning med (applikation) Används i stor utsträckning för cellskörd, vätskescintillationsräkning och bindningsanalyser där mer belastningskapacitet krävs. Mycket lämplig för användning i applikationer som involverar luftfiltrering och för gravimetrisk analys av flyktiga material där antändning är
Kvalitet Kvalitet GF/C
Förpackning Slumpmässig
Kvantitet 100 stycken
Form Cirkel
Temperatur (engelska) Max. 932 °F
Temperatur (metrisk) Max 500 °C
Tjocklek (engelska) 0,01 tum.
Tjocklek (metrisk) 260μ m
Typ Filtrera
Vattenflöde 105 ml/min
Diameter (engelska) 0,82 tum.
Diameter (metrisk) 21 mm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • FILTER GLASS CIRCLE
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 100% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.