Läs mer
Cytiva Whatman™ Carbon-Cap Engångskapslar med aktivt kol
Beskrivning
Fylld med högrenhet, högeffektiv, syratvättad, granulärt aktivt kol. Whatman™ Kolkapslar för engångsbruk med aktivt kol är lämpliga för adsorption av organiska ämnen från luft och avlägsnande av färg, organiska ämnen och klor från vatten.
- Ta bort organiska lukter, färg och kolloider från vatten och luft
- Aktivt kol plus ett veckat HEPA-filtermedium håller kvar 99,97 % av alla partiklar 0,3 μm
- Max hustryck: 4,1 bar (60psi.)
- Carbon-Cap 75 erbjuder en yta på 26 000 m 2 aktivt kol
- Carbon-Cap 150 erbjuder motsvarande 82 000 m 2 filterarea
Användningsområden:
För vakuumpumpens utloppsborttagning av rök och olja.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kollock 75, kapselfilter med aktivt kol (1 st) |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Aktivt kol |
| Filtreringsområde | 26 000 m 2 |
| För användning med (applikation) | För vatten-, kemikalie- och reagensrening |
| Material för hölje | Polypropen |
| Max. Tryck | 4,1 bar (60 psi) |
| Typ | Kapsel |