Läs mer
Cytiva Whatman™ Carbon-Cap Engångskapslar med aktivt kol
Produktkod. p-107054
Filtreringsområde:
26 000 m 2
82 000 m 2
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10526921
Brand: Cytiva 67041500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fylld med högrenhet, högeffektiv, syratvättad, granulärt aktivt kol. Whatman™ Kolkapslar för engångsbruk med aktivt kol är lämpliga för adsorption av organiska ämnen från luft och avlägsnande av färg, organiska ämnen och klor från vatten.
  • Ta bort organiska lukter, färg och kolloider från vatten och luft
  • Aktivt kol plus ett veckat HEPA-filtermedium håller kvar 99,97 % av alla partiklar 0,3 μm
  • Max hustryck: 4,1 bar (60psi.)
  • Carbon-Cap 75 erbjuder en yta på 26 000 m 2 aktivt kol
  • Carbon-Cap 150 erbjuder motsvarande 82 000 m 2 filterarea
Användningsområden:
För vakuumpumpens utloppsborttagning av rök och olja.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kolkapsel 150, kapselfilter med aktivt kol (1 st)
Filtreringsområde 82 000 m 2
För användning med (applikation) För vatten-, kemikalie- och reagensrening
Material för hölje Polypropen
Max. Tryck 4,1 bar (60 psi)