Läs mer
Cytiva Whatman™ Cellulosaacetatmembran
Produktkod. 11395354
Change view
Porstorlek:
0,2 μm
0,2μ m
0,45 μm
0,8μ m
1.2μ m
Typ av membran:
OE 66
OE 67
ST 68
ST 69
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 5
Paket med 50
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
50 mm
85 mm
110 mm
142 mm
293 mm
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Typ av membran Sterilitet unitSize Diameter (metrisk)
11395354 0,2μ m OE 66 Icke-steril Paket med 5 -
11385344 0,8μ m ST 68 Icke-steril Paket med 100 47 mm
11313425 1.2μ m ST 69 Icke-steril Paket med 100 47 mm
11329024 0,45 μm OE 67 Icke-steril Paket med 100 25 mm
11309024 0,45 μm OE 67 Icke-steril Paket med 100 13 mm
11349024 0,45 μm OE 67 Icke-steril Paket med 100 50 mm
11399014 0,45 μm OE 67 Icke-steril Paket med 50 110 mm
11319024 0,45 μm OE 67 Icke-steril Paket med 25 142 mm
11359024 0,45 μm OE 67 Icke-steril Paket med 50 85 mm
11335354 0,2μ m OE 66 Icke-steril Paket med 100 47 mm
11345354 0,2μ m OE 66 Icke-steril Paket med 100 50 mm
11355354 0,2μ m OE 66 Icke-steril Paket med 50 110 mm
11375354 0,2μ m OE 66 Icke-steril Paket med 25 293 mm
11385354 0,2 μm OE 66 Sterila Paket med 100 47 mm
11344814 0,45 μm ST 69 Icke-steril Paket med 100 25 mm
11364814 0,2μ m ST 69 Icke-steril Paket med 100 47 mm
10265591 0,45 μm ST 69 Icke-steril Paket med 100 47 mm
11325354 0,2μ m OE 66 Icke-steril Paket med 100 25 mm
11339024 0,45 μm OE 67 Icke-steril Paket med 100 47 mm
11365354 0,2μ m OE 66 Icke-steril Paket med 25 142 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 11395354 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10404180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8890.00 SEK
    6337.00 SEK / Paket med 5
    Save 2553.00 SEK
    28% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbereder flytande scintillationscocktail för scintillationsmätningar. Whatman™ Cellulosaacetatmembran är mycket värmebeständiga och kan filtrera heta vätskor och heta gaser.
  • Låg proteinbindningskapacitet
  • Hydrofil
  • Förbättrad lösningsmedelsbeständighet och värmebeständighet
  • Kan användas för vätskor eller gaser upp till 180 °C
  • Steriliserbar med vilken metod som helst utan att offra integritet
För filtrering med vattenhaltiga eller alkoholhaltiga lösningsmedel och gaser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Cellulosaacetat
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Icke-steril
Flödeshastighet 26 s/100 ml/12,5 cm 2
Hydrofobicitet Hydrofil
Typ av membran OE 66
Antal per förpackning 5/Pk.
Typ Ark
Mått (L x B) 300 x 600 mm