Läs mer
- Home
- Products
- Filter och filtrering
- Filtreringsmembranskivor
- Cytiva Whatman™ Cellulosaacetatmembran
Cytiva Whatman™ Cellulosaacetatmembran
Produktkod. 11399014
Change view
Porstorlek:
0,2 μm
0,2μ m
0,45 μm
0,8μ m
1.2μ m
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
50 mm
85 mm
110 mm
142 mm
293 mm
Typ av membran:
OE 66
OE 67
ST 68
ST 69
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 5
Paket med 50
20 product options available for selection
| Produktkod. | Porstorlek | Diameter (metrisk) | Typ av membran | Sterilitet | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11399014 | 0,45 μm | 110 mm | OE 67 | Icke-steril | Paket med 50 |
| 11385344 | 0,8μ m | 47 mm | ST 68 | Icke-steril | Paket med 100 |
| 11313425 | 1.2μ m | 47 mm | ST 69 | Icke-steril | Paket med 100 |
| 11329024 | 0,45 μm | 25 mm | OE 67 | Icke-steril | Paket med 100 |
| 11309024 | 0,45 μm | 13 mm | OE 67 | Icke-steril | Paket med 100 |
| 11349024 | 0,45 μm | 50 mm | OE 67 | Icke-steril | Paket med 100 |
| 11319024 | 0,45 μm | 142 mm | OE 67 | Icke-steril | Paket med 25 |
| 11359024 | 0,45 μm | 85 mm | OE 67 | Icke-steril | Paket med 50 |
| 11335354 | 0,2μ m | 47 mm | OE 66 | Icke-steril | Paket med 100 |
| 11345354 | 0,2μ m | 50 mm | OE 66 | Icke-steril | Paket med 100 |
| 11355354 | 0,2μ m | 110 mm | OE 66 | Icke-steril | Paket med 50 |
| 11375354 | 0,2μ m | 293 mm | OE 66 | Icke-steril | Paket med 25 |
| 11385354 | 0,2 μm | 47 mm | OE 66 | Sterila | Paket med 100 |
| 11344814 | 0,45 μm | 25 mm | ST 69 | Icke-steril | Paket med 100 |
| 11364814 | 0,2μ m | 47 mm | ST 69 | Icke-steril | Paket med 100 |
| 10265591 | 0,45 μm | 47 mm | ST 69 | Icke-steril | Paket med 100 |
| 11325354 | 0,2μ m | 25 mm | OE 66 | Icke-steril | Paket med 100 |
| 11339024 | 0,45 μm | 47 mm | OE 67 | Icke-steril | Paket med 100 |
| 11365354 | 0,2μ m | 142 mm | OE 66 | Icke-steril | Paket med 25 |
| 11395354 | 0,2μ m | - | OE 66 | Icke-steril | Paket med 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
11399014
Leverantör
Cytiva
Leverantörsnummer
10404026
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Förbereder flytande scintillationscocktail för scintillationsmätningar. Whatman™ Cellulosaacetatmembran är mycket värmebeständiga och kan filtrera heta vätskor och heta gaser.
- Låg proteinbindningskapacitet
- Hydrofil
- Förbättrad lösningsmedelsbeständighet och värmebeständighet
- Kan användas för vätskor eller gaser upp till 180 °C
- Steriliserbar med vilken metod som helst utan att offra integritet
För filtrering med vattenhaltiga eller alkoholhaltiga lösningsmedel och gaser
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Cellulosaacetat |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Flödeshastighet | 12 s/100 ml/12,5 cm 2 |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Typ av membran | OE 67 |
| Antal per förpackning | 50/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 110 mm |