Läs mer
Cytiva Whatman™ Cellulosakromatografipapper, klass 17CHR
Produktkod. 15540763
Change view
Längd (metrisk):
90 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15540763 90 mm Paket med 200
1 options
Produktkod. 15540763 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 30178823
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00 SEK
    537.62 SEK / Paket med 200
    Save 47.38 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 14-04-2027
Högabsorberande cellulosapapper med jämn uppsugning och kapillärverkan. Idealisk för preparativ papperskromatografi, Western blotting& nukleinsyrablotting.
  • Uppsugningsförmåga och enhetlighet i kapillärverkan som är viktig vid kemisk separation
  • Tillåter mycket höga flödeshastigheter (190 mm/30 min)
  • Hållbar och lämplig för tunga belastningar
  • Används i stor utsträckning i både protein- och nukleinsyrablotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B) 90 x 69 mm
För användning med (applikation) Preparativ papperskromatografi, Western blotting och nukleinsyrablotting
Formatera Lakan
Kvalitet Årskurs 17 CHR
Material Cellulosa
Bredd (metrisk) 69 mm
Längd (metrisk) 90 mm