Läs mer
Cytiva Whatman™ Cellulosanitratmembranfilter
Produktkod. 10353101
Change view
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
50 mm
Porstorlek:
0,1μ m
0,2 μm
0,2μ m
1.2μ m
5 μm
8μ m
12μ m
Förpackningsstorlek:
50g
Paket med 100
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Porstorlek unitSize
10353101 47 mm 5 μm Paket med 100
11343135 50 mm 12μ m Paket med 100
11363135 25 mm 8μ m Paket med 100
11383135 47 mm 8μ m Paket med 100
11345284 25 mm 5 μm Paket med 100
11365284 50 mm 5 μm Paket med 100
11325164 25 mm 0,2 μm Paket med 100
11395154 47 mm 0,2μ m Paket med 100
11305164 50 mm 0,2μ m Paket med 100
11385154 50 mm 0,1μ m Paket med 100
11375154 47 mm 0,1μ m Paket med 100
11304864 50 mm 1.2μ m Paket med 100
10719581 47 mm 12μ m Paket med 100
11393135 50 mm 8μ m 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 10353101 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10400212
Tillverkad under strikt kontrollerade förhållanden. Whatman™ Cellulosanitratmembranfilter har en märkbart förbättrad flexibilitet och är gjorda för att tolerera missbruk under hantering, lastning och autoklavering utan att offra integriteten.
Bland de starkaste av sin typ som finns tillgängliga, mätt och jämfört med sprängtryckstester.
  • Smal porstorleksfördelning för förbättrad ytfångning och analys.
  • Låga nivåer av extraherbara ämnen för att säkerställa provets integritet.
  • Hög styrka och flexibilitet
  • Ökad temperaturstabilitet
  • Minskad krympning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Skiva
Material Cellulosanitrat
Porstorlek 5 μm
Kvantitet 100 Pk.
Tjocklek (metrisk) 105 till 140μ m
Diameter (engelska) 1,85 tum.
Diameter (metrisk) 47 mm
compliance-icons
Produktbeteckning
  • X100 MEMBRANFILTER AE98 47MM,
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose