Läs mer
Cytiva Whatman™ Cellulosanitratmembran - Klass NC45
Produktkod. 11355164
Change view
Diameter (metrisk):
2,5 cm
4,7 cm
5 cm
9 cm
10 cm
11 cm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kvantitet:
100 pack
25-pack
50 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Sterilitet Kvantitet Förpackningsstorlek
11355164 5 cm Icke-steril 25-pack Paket med 25
11385284 2,5 cm Icke-steril 100 pack Paket med 100
11375164 4,7 cm Icke-steril 100 pack Paket med 100
11395284 5 cm Icke-steril 100 pack Paket med 100
11385164 9 cm Icke-steril 50 st Paket med 50
11365164 10 cm Icke-steril 50 st Paket med 50
11335164 11 cm Icke-steril 50 st Paket med 50
11989197 4,7 cm Sterila 100 pack Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11355164 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10401131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3045.00 SEK
    2849.00 SEK / Paket med 25
    Save 196.00 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Med mycket snäv porstorleksfördelning och låga nivåer av extraherbara ämnen.
  • Ökad temperaturstabilitet
  • Högre styrka och flexibilitet
  • Minskad krympning
  • Vita vanliga filter
  • Porstorlek: 0,45 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Material (membran) Cellulosanitrat
Partikelretention 8μ m
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Borttagning av bulkbakterier (allmänt), sedimentanalys (vattenmikrobiologi och analys)
Kvalitet NC45
Hydrofobicitet Hydrofil
Typ av membran Vanlig
Kvantitet 25-pack
Temperatur (engelska) Drift 176 °F
Temperatur (metrisk) Drift 80 °C
Typ Membranfilter
Diameter (engelska) 1,96 tum.
Diameter (metrisk) 5 cm