Läs mer
Cytiva Whatman™ Cellulosanitratmembran - Klass NC45
Produktkod. 11375164
Change view
Diameter (metrisk):
2,5 cm
4,7 cm
5 cm
9 cm
10 cm
11 cm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kvantitet:
100 pack
25-pack
50 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Sterilitet Kvantitet Förpackningsstorlek
11375164 4,7 cm Icke-steril 100 pack Paket med 100
11385284 2,5 cm Icke-steril 100 pack Paket med 100
11395284 5 cm Icke-steril 100 pack Paket med 100
11385164 9 cm Icke-steril 50 st Paket med 50
11365164 10 cm Icke-steril 50 st Paket med 50
11335164 11 cm Icke-steril 50 st Paket med 50
11355164 5 cm Icke-steril 25-pack Paket med 25
11989197 4,7 cm Sterila 100 pack Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11375164 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10401112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2255.00 SEK
    2101.00 SEK / Paket med 100
    Save 154.00 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Med mycket snäv porstorleksfördelning och låga nivåer av extraherbara ämnen.
  • Ökad temperaturstabilitet
  • Högre styrka och flexibilitet
  • Minskad krympning
  • Vita vanliga filter
  • Porstorlek: 0,45 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Material (membran) Cellulosanitrat
Partikelretention 8μ m
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Borttagning av bulkbakterier (allmänt), sedimentanalys (vattenmikrobiologi och analys)
Kvalitet NC45
Hydrofobicitet Hydrofil
Typ av membran Vanlig
Kvantitet 100 pack
Temperatur (engelska) Drift 176 °F
Temperatur (metrisk) Drift 80 °C
Typ Membranfilter
Diameter (engelska) 1,85 tum.
Diameter (metrisk) 4,7 cm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • NC45 membrane, nitrocellulose
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose