Läs mer
Cytiva Whatman™ Cellulosanitratmembran - Klass NC45
Produktkod. 11385164
Diameter (metrisk):
2.5 cm
4.7 cm
5 cm
9 cm
10 cm
11 cm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kvantitet:
100 pack
25 pk.
50 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
Produktkod. 11385164
Brand: Cytiva 10401118
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Med mycket snäv porstorleksfördelning och låga nivåer av extraherbara ämnen.
  • Ökad temperaturstabilitet
  • Högre styrka och flexibilitet
  • Minskad krympning
  • Vita vanliga filter
  • Porstorlek: 0,45 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Material (membran) Cellulosanitrat
Partikelretention 8μ m
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Borttagning av bulkbakterier (allmänt), sedimentanalys (vattenmikrobiologi och analys)
Kvalitet NC45
Hydrofobicitet Hydrofil
Typ av membran Vanlig
Kvantitet 50 st
Temperatur (engelska) Drift 176 °F
Temperatur (metrisk) Drift 80 °C
Typ Membranfilter
Diameter (engelska) 3,54 tum
Diameter (metrisk) 9 cm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • NC45 Membrane, Cellulose nitrate, 0.45 µm 90 mm, 50 pack
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.