Läs mer
Cytiva Whatman™ Cellulosanitratmembran - Klass NC45
Beskrivning
- Ökad temperaturstabilitet
- Högre styrka och flexibilitet
- Minskad krympning
- Vita vanliga filter
- Porstorlek: 0,45 μm
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Material (membran) | Cellulosanitrat |
| Partikelretention | 8μ m |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Borttagning av bulkbakterier (allmänt), sedimentanalys (vattenmikrobiologi och analys) |
| Kvalitet | NC45 |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Typ av membran | Vanlig |
| Visa mer |