Läs mer
Cytiva Whatman™ Cellulosanitratmembran - Klass NC45
Produktkod. 11989197
Change view
Diameter (metrisk):
2,5 cm
4,7 cm
5 cm
9 cm
10 cm
11 cm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kvantitet:
100 pack
25-pack
50 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Sterilitet Kvantitet Förpackningsstorlek
11989197 4,7 cm Sterila 100 pack Paket med 100
11385284 2,5 cm Icke-steril 100 pack Paket med 100
11375164 4,7 cm Icke-steril 100 pack Paket med 100
11395284 5 cm Icke-steril 100 pack Paket med 100
11385164 9 cm Icke-steril 50 st Paket med 50
11365164 10 cm Icke-steril 50 st Paket med 50
11335164 11 cm Icke-steril 50 st Paket med 50
11355164 5 cm Icke-steril 25-pack Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11989197 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10401170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2295.00 SEK
    2104.00 SEK / Paket med 100
    Save 191.00 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Med mycket snäv porstorleksfördelning och låga nivåer av extraherbara ämnen.
  • Sterila membranfilter eliminerar risken för kontaminering som kan påverka analysen
  • Hög styrka och flexibilitet
  • Väl lämpad för separationstillämpningar som involverar partiklar upp till 12μ m
  • Filtreringsrester hålls nästan helt kvar av den rena vita membranytan, vilket stöder klar mikroskopi och fysisk återhämtning av avlagringar
  • Hög styrka och flexibilitet bevarar membranets integritet
  • Designad för att tåla tuff hantering
  • Låg extraherbar nivå minimerar provkontamination
  • Farmaceutiska, immunologiska, biomedicinska vävnadsodlings- och spåranalysapplikationer förlitar sig på att veta att filtrering bevarar det ursprungliga provets integritet
  • Idealisk för provberedning av kritiska prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Material (membran) Cellulosanitrat
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Borttagning av bulkbakterier (allmänt), sedimentanalys (vattenmikrobiologi och analys)
Kvalitet NC45
Hydrofobicitet Hydrofil
Typ av membran Vanlig
Kvantitet 100 pack
Temperatur (engelska) Drift 176 °F
Temperatur (metrisk) Drift 80 °C
Typ Membranfilter
Diameter (engelska) 1,85 tum.
Diameter (metrisk) 4,7 cm