Läs mer
Cytiva Whatman™ Cellulosanitratmembran - Klass NC45
Produktkod. p-4517171
Diameter (metrisk):
2,5 cm
4,7 cm
5 cm
9 cm
10 cm
11 cm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kvantitet:
100 pack
25-pack
50 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
Product Code. 11385284
Brand: Cytiva 10401106
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Med mycket snäv porstorleksfördelning och låga nivåer av extraherbara ämnen.
  • Ökad temperaturstabilitet
  • Högre styrka och flexibilitet
  • Minskad krympning
  • Vita vanliga filter
  • Porstorlek: 0,45 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Material (membran) Cellulosanitrat
Partikelretention 8μ m
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Borttagning av bulkbakterier (allmänt), sedimentanalys (vattenmikrobiologi och analys)
Kvalitet NC45
Hydrofobicitet Hydrofil
Typ av membran Vanlig
Kvantitet 100 pack
Temperatur (engelska) Drift 176 °F
Temperatur (metrisk) Drift 80 °C
Typ Membranfilter
Diameter (engelska) 0,98 tum
Diameter (metrisk) 2,5 cm
Show More Show Less
Hazard Category
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1